SAB4700634
Monoclonal Anti-HLA Class I-PE antibody produced in mouse
clone MEM-123, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
536,00 $
About This Item
536,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-123, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Description générale
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable