MABN1783
Anti-HLA Class I Antigens Antibody, clone W6/32
clone W6/32, from mouse
Synonyme(s) :
HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain, MHC class I antigen A, HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain, MHC class I antigen B, HLA class I histocompatibility antigen, C alpha chain, MHC class I antigen C;HLA class I histocomp
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
W6/32, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
affinity chromatography: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLA-A(3105) , HLA-C(3107) , HLA-E(3133)
Description générale
The previously assigned protein identifier P30443 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilutioin of this antibody detected HLA class I antigens in acetone-fixed frozen human tonsil tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable