SAB4700366
Monoclonal Anti-CD25-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-140, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-IL-2R α chain, Anti-IL2RA
386,00 $
About This Item
386,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-140, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL2RA(3559)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable