SAB4600049
Monoclonal Anti-Biotin IgG, CF™ 488A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, purified immunoglobulin
170,00 $
About This Item
170,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CF™ 488A conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D6.6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Fluorescence
λex 490 nm; λem 515 nm
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable