Principaux documents
SAB4503605
Sigma-Aldrich
Anti-ARRD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ARRDC1, Arrestin domain-containing protein 1
100 μG
524,00 $
524,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
524,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
524,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 45 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARRDC1(92714)
Description générale
Anti-ARRD1 Antibody detects endogenous levels of total ARRD1 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ARRD1.
Immunogen Range: 167-216
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Bonjour, Est-ce que cet anticorps cible bien l'ARRDC1 svp ? C'est indiqué "Synonyme(s) : ARRDC1, Arrestin domain-containing protein 1" mais je voudrais m'assurer auprès de vous que c'est bien le bon anticorps.
    1 answer
    1. Yes, this antibody targets ARRDC1 in human, mouse, and rat. The ARRD1 and ARRDC1 are synonyms. Please see the link below to review the UniProt profile:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N5I2/entry