Principaux documents
SAB4503316
Sigma-Aldrich
Anti-CASP7 (p20, Cleaved-Asp198) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Apoptotic protease Mch-3, CASP-7, Caspase-7, ICE-LAP3, ICE-like apoptotic protease 3
100 μG
524,00 $
524,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1233
Changer de vue
100 μG
524,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
524,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1233
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 20 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Asp198)
Informations sur le gène
human ... CASP7(840)
Description générale
Anti-CSPN7 (p20, Cleaved-Asp198) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated CSPN7 (p20, Cleaved-Asp198) protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Caspase 7.
Immunogen Range: 149-198
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shuo-Shuo Liu et al.
Nature communications, 15(1), 891-891 (2024-01-31)
Procaspase 9 is the initiator caspase for apoptosis, but how its levels and activities are maintained remains unclear. The gigantic Inhibitor-of-Apoptosis Protein BIRC6/BRUCE/Apollon inhibits both apoptosis and autophagy by promoting ubiquitylation of proapoptotic factors and the key autophagic protein LC3