SAB4502021
Anti-NOTCH2 (Cleaved-Ala1734) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Motch B, NOTC2, NOTCH2, NTC2, Neurogenic locus notch homolog protein 2 precursor
698,00 $
About This Item
698,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 79 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Ala1734)
Informations sur le gène
human ... NOTCH2(4853)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 1715-1764
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable