SAB4301419
Anti-phospho-NF-κB p100 (pSer872) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
DNA-binding factor KBF2, Lymphocyte translocation chromosome 10, Lyt10, Nuclear factor NF-kappa-B p100 subunit, Oncogene Lyt-10
592,00 $
About This Item
592,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
100 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_001070962.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer872)
Informations sur le gène
human ... NFKB2(4791)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable