SAB4301339
Anti-phospho-4E-BP1 (pThr70) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
4EBP1, P/OKCL.6, PHAS-I
592,00 $
About This Item
592,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
12 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_004086.1.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr70)
Informations sur le gène
human ... EIF4EBP1(1978)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable