SAB4301113
Anti-HRAS Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
CTLO, HAMSV, HRAS1, K-RAS, v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog
440,00 $
About This Item
440,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-RAS antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
21 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
0.7 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_001123914.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HRAS(3265)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable