SAB4300614
Anti-ARNTL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-BMAL1 antibody produced in rabbit, Anti-BMAL1c antibody produced in rabbit, Anti-JAP3 antibody produced in rabbit, Anti-MGC47515 antibody produced in rabbit, Anti-aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like antibody produced in rabbit
599,00 $
About This Item
599,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~69 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(S-S-S-I-L)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARNTL(406)
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable