SAB4200871
Anti-Pseudomonas aeruginosa Exotoxin A antibody, Mouse monoclonal
clone EXO-68, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
ETA, PE, Pseudomonas Exotoxin A
239,00 $
About This Item
239,00 $
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Niveau de qualité
Clone
EXO-68
Forme
liquid
Espèces réactives
Pseudomonas aeruginosa
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 2.5-5 μg/mL using Exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa for coating.
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa.
Isotype
IgM
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable