SAB4200839
Anti-Acetylcholinesterase (AChE) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AChE
248,00 $
About This Item
248,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using whole extracts of Jurkat cells.
immunofluorescence: 1:1000-1:20000 using Human A431
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACHE(43)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable