SAB4200807
Anti-Superoxide Dismutase (SOD) antibody, Mouse monoclonal
clone SD-G6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Cu-Zn, Superoxide dismutase 1, hSod1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SD-G6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, canine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
indirect ELISA: 0.3-0.6 μg/mL using 5μg/ml Superoxide Dismutase from human erythrocytes for coating
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOD1(6647)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable