SAB4200787
Anti-Secretory Component (IgA) antibody, Mouse monoclonal
clone GA-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Secretory IgA
656,00 $
About This Item
656,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GA-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: 0.06-0.12 μg/mL using 5 μg/ml secretory human IgA for coating.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable