SAB4200733
Anti-IL6 high affinity antibody, Mouse monoclonal
clone IL6-4G1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), Anti-CTL differentiation factor (CDF), Anti-Hybridoma growth factor, Anti-Interferon beta-2 (IFN-beta-2), Anti-Interleukin-6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IL6-4G1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL6(3569)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable