SAB4200726
Anti-Myosin (Smooth) antibody, Mouse monoclonal
clone hSM-V, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-SM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
hSM-V, monoclonal
Espèces réactives
quail, rabbit, rat, human, sheep, bovine, mouse, porcine, canine
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using methacarn -fixed paraffin-embedded human tonsil sections
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH11(4629)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable