SAB4200676
Monoclonal Anti-SPAG11 antibody produced in mouse
clone 10B4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Spag11, Anti-Spag11a/b, Bin1b, sperm associated antigen 11A/B
871,00 $
About This Item
871,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10B4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
monomer ~7 kDa
~34 kDa (multimer)
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 4-8 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells overexpressing rat SPAG11
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using paraffin-embedded rat caput epididimys sections
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Spag11a(78128)
rat ... Spag11a(246305)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable