SAB4200631
Monoclonal Anti-CYBA antibody produced in mouse
clone CB-64, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Cytochrome b558 subunit alpha, Neutrophil cytochrome b 22 kDa polypeptide, Superoxide-generating NADPH oxidase light chain subunit, cytochrome b-245 alpha polypeptide, p22-PHOX
844,00 $
About This Item
844,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CB-64, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
bovine, mouse, rat, monkey, human, canine
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 5-10 μg/test using HeLa cells.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYBA(1535)
mouse ... Cyba(13057)
rat ... Cyba(79129)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable