SAB4200485
Anti-acetyl-Histone H3 (Ac-Lys27) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-H3.4, Anti-H3/g, Anti-H3FT, Anti-H3K27ac, Anti-H3t, Anti-HIST3H3, Anti-Hist1h2ai, Anti-Hist1h2ail, Anti-Hist1h3a, Anti-Hist1h3g, Anti-Hist1h3h, Anti-Hist1h3i
451,00 $
About This Item
451,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~15 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys27)
Informations sur le gène
human ... HIST3H3(8290)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable