SAB4200465
Anti-Kindlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone KN-4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-C20orf42, Monoclonal Anti-DTGCU2, Monoclonal Anti-FERMT1 URP1, Monoclonal Anti-KIND1, Monoclonal Anti-Kindlin-1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-UNC112A, Monoclonal Anti-fermitin family member 1
621,00 $
About This Item
621,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
KN-4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa (isoform 4)
antigen ~60 kDa (isoform 2)
antigen ~77 kDa (isoform 1)
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using SW-620 cells
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using SW-48 total cell extracts
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FERMT1(55612)
mouse ... Fermt1(241639)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable