SAB4200310
Anti-Granulin (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Acrogranin, Anti-Epithelin, Anti-GEP, Anti-GP88, Anti-GRN, Anti-PCDGF, Anti-PEPI, Anti-PGRN, Anti-Progranulin
568,00 $
About This Item
568,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~80 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using A431 cells
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 cell extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRN(2896)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable