SAB4200008
Anti-DVL3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Dishevelled-3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~95 kDa
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HEK-293T cell lysate overexpressing human DVL3
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DVL3(1857)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable