Principaux documents
ABS16
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
100 μG
488,00 $
488,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB374
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
488,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
WB
Espèces réactives:
mouse, human, rat
Technique(s):
western blot: suitable
citations:
211
488,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB374
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-GAPDH, from rabbit, purified by affinity chromatography
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
guinea pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
Description générale
La glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) est une enzyme glycolytique ubiquitaire présente à des niveaux modérément élevés dans quasiment tous les tissus. En tant qu'enzyme de ménage, ("house-keeping enzyme"), elle catalyse la synthèse du 1,3-biphosphoglycérate, un intermédiaire "de haute énergie" servant à la synthèse de l'ATP. Outre son action cytoplasmique dans le métabolisme, elle intervient également dans les premières étapes de l'apoptose ou de la réponse au stress oxydatif où la GAPDH est transloquée dans le noyau. Ces actions peuvent refléter le rôle de la GAPDH dans la réparation de l'ADN ou comme transporteur nucléaire de molécules apoptotiques. Il a également été établi que la GAPDH se lie spécifiquement à des protéines impliquées dans la pathogénèse de divers troubles neurodégénératifs, notamment le précurseur de la bêta-amyloïde et la huntingtine ; une diminution de la fonction de la GAPDH est ainsi associée aux fibroblastes de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Huntington. La GAPDH a aussi été identifiée comme une cible potentielle de la toxicité cellulaire médiée par l'oxyde nitrique (NO). L'enzyme complète fonctionnelle est un tétramère dont les quatre sous-unités identiques occupent les sommets d'un tétraèdre. Les domaines de liaison incluent également un domaine interagissant principalement avec le NAD+ et un autre interagissant avec le glycéraldéhyde-3-phosphate (GAP).
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l'extrémité C-terminale de la GAPDH.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à l'extrémité C-terminale de la GAPDH humaine.
Épitope : Extrémité C-terminale
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase est un anticorps polyclonal purifié par affinité particulièrement populaire. Cet anticorps, appuyé par des publications revues par des pairs, détecte de manière fiable la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH), et son utilisation a été validée en WB.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules HEK293.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la GAPDH dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
~36 kDa (poids observé)
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules HEK293
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Mitochondrial peroxiredoxin 3 regulates sensory cell survival in the cochlea.
Chen, FQ; Zheng, HW; Schacht, J; Sha, SH
Testing null
Takeru Sugihara et al.
British journal of cancer, 114(9), 1012-1018 (2016-03-24)
Recent Drosophila studies showed that Discs-large (Dlg) is critical for regulation of cell polarity and tissue architecture. We investigated the possibility that loss of the human homologue of Drosophila Dlg (DLG1) is involved in endometrial carcinogenesis. We analysed DLG1 expression
Jun Chen et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 17(4), 289-302 (2016-04-21)
Loss of auditory sensory hair cells is the major pathological feature of noise-induced hearing loss (NIHL). Currently, no established clinical therapies for prevention or amelioration of NIHL are available. The absence of treatments is due to our lack of a
Jean Frédéric Boyer et al.
Arthritis research & therapy, 18, 56-56 (2015-01-01)
Anti TNF drugs have been widely used in rheumatoid arthritis (RA) but only 70 to 80 % of patients respond to this therapy. Exploring the mode of action of anti-TNF drugs remains important in order to improve the efficiency of the
Heather Nesbitt et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(7), 1797-1808 (2016-10-05)
Purpose: To understand the role of hypoxia in prostate tumor progression and to evaluate the ability of the novel unidirectional hypoxia-activated prodrug OCT1002 to enhance the antitumor effect of bicalutamide.Experimental Design: The effect of OCT1002 on prostate cancer cells (LNCaP