Principaux documents
SAB3500639
Sigma-Aldrich
Anti-HIGD2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
100 μG
434,00 $
434,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
434,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
434,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Poids mol.
7 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIGD2A(192286)
Immunogène
Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human HIG2.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500639.
Forme physique
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable