SAB2900880
Anti-HVCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
HV1, HVCN1, VSOP
582,00 $
About This Item
582,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL
western blot: 0.5-1.0 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HVCN1(84329)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable