Principaux documents
AB5382
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-nitrique oxyde synthase II
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
NOS II, iNOS
50 μL
517,00 $
517,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μL
517,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
517,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos2(24599)
Description générale
Les synthases d'oxyde nitrique sont les seules enzymes connues à nécessiter simultanément cinq cofacteurs de liaison : FAD, FMN, hème, tétrahydrobioptérine (BH4) et Ca++-Calmoduline (CAM). Chez les mammifères, il existe trois gènes distincts pour les NOS : NOS I est neuronal, NOS II est induit par les cytokines et NOS III est endothélial. Les enzymes existent sous forme d'homodimères, chaque monomère étant constitué de deux domaines principaux : le domaine oxygénase N­terminal, qui appartient à la classe des protéines de type hème-thiolate, et le domaine réductase C­terminal, qui est homologue à la NADPH:P450 réductase. L'agent de couplage entre les domaines oxygénase et réductase contient une séquence de liaison à la CaM. La NOS est une enzyme qui catalyse la conversion progressive de l'acide aminé L-arginine en oxyde nitrique et en L-citrulline. L'activité de la NOS stimule le GMP cyclique, induisant un relâchement des muscles lisses en augmentant le GMPc intracellulaire, lequel inhibe à son tour l'entrée du calcium au niveau de la cellule et diminue les concentrations de calcium intracellulaire. Cela stimule également une protéine kinase dépendante du GMPc, laquelle active la phosphatase de la chaîne légère de myosine (enzyme qui déphosphoryle les chaînes légères de myosine), entraînant ainsi le relâchement des muscles lisses.
Spécificité
La réactivité à l'iNOS humaine est d'environ 1 %.
Oxyde nitrique synthase inductible (iNOS, NOS-II). Aucune réaction croisée avec la nNOS et eNOS de rat par western blotting et immunohistochimie.
Immunogène
Peptide à l'extrémité C-terminale de 14 acides aminés issu de l'oxyde nitrique synthase des macrophages de souris.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
une dilution au 1/5 000e (ABC) d'un précédent lot a été utilisée sur des coupe de tissus (foie de rat).
Immunocytochimie :
une dilution au 1/50 000e d'un lot précédent a été utilisée sur des cellules mises en culture.
Analyse par western blotting :
1/5 000e (ECL). L'anticorps a été utilisé avec succès sur du foie de rat. Il n'est pas recommandé de l'utiliser sur des extraits de cerveau de rat, car des bandes non identifiées peuvent être présentes.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-oxyde nitrique synthase II est un anticorps dirigé contre l'oxyde nitrique synthase II pour une utilisation en IC, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Stress oxydatif
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de foie de souris.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter l'INOS dans 10 µg de lysats de foie de souris.
Description de la cible
131 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin dans un tampon contenant 0,05 % de solution d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 6 mois à -20 °C en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès la première décongélation, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Macrophages, lysats hépatiques
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Z Peng et al.
Physiological research, 62(5), 537-545 (2013-09-12)
Gastrodin, a main constituent of a Chinese herbal medicine, has been shown to be effective in treating various mood disorders. The purpose of the present study was to determine whether gastrodin could ameliorate stress-associated behavior in a rat model of
Yueh-Ling Hsieh et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2012, 342165-342165 (2013-01-25)
Background and Purpose. Dry needling is an effective therapy for the treatment of pain associated with myofascial trigger point (MTrP). However, the biochemical effects of dry needling that are associated with pain, inflammation, and hypoxia are unclear. This study investigated
Justine Dhot et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-21)
The use of animal models in fundamental or pre-clinical research remains an absolute requirement for understanding human pathologies and developing new drugs. In order to transpose these results into clinical practice, many parameters must be taken into account to limit
Young-Won Kwon et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 18-18 (2017-02-18)
Microglia are the resident macrophages in the central nervous system (CNS) and play essential roles in neuronal homeostasis and neuroinflammatory pathologies. Recently, microglia have been shown to contribute decisively to neuropathologic processes after ischemic stroke. Furthermore, natural compounds have been
Deborah De Geyter et al.
Journal of neuroinflammation, 9, 114-114 (2012-06-01)
For successful translation to clinical stroke studies, the Stroke Therapy Academic Industry Round Table criteria have been proposed. Two important criteria are testing of therapeutic interventions in conscious animals and the presence of a co-morbidity factor. We chose to work