SAB2702340
Monoclonal Anti-ARID2 antibody produced in mouse
clone GT7311, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
BAF200, p200
706,00 $
About This Item
706,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT7311, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
197kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
3.02mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:500-1:3,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARID2(196528)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable