SAB2702131
Anti-EV71 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
EV71 inactive virus, Enterovirus 71
559,00 $
About This Item
559,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
EV71
Concentration
6.15 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 5000-20000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable