SAB1412035
ANTI-FOXC2 antibody produced in mouse
clone 3H3, ascites fluid
Synonyme(s) :
FKHL14, FOXC2, LD, MFH-1, MFH1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3H3, monoclonal
Poids mol.
antigen 34.65 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMλ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXC2(2303)
Description générale
Immunogène
Sequence
AASWYLNHSGDLNHLPGHTFAAQQQTFPNVREMFNSHRLGIENSTLGESQVSGNASCQLPYRSTPPLYRHAAPYSYDCTKY
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable