MIXJ200L102LA
Mobius® 200L Mixer Carrier
jacketed with load cells and ASME coded
Synonyme(s) :
Mobius® 200L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
75 802,00 $
About This Item
75 802,00 $
Produits recommandés
Matériaux
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Niveau de qualité
Paramètres
4-40 °C temperature
Hauteur
131 cm (51.6 in.)
Largeur
93.8 cm (36.9 in.)
Profondeur
79.4 cm (31.3 in.)
Poids
220 kg (485 lb)
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.