Principaux documents
SAB1410780
Sigma-Aldrich
Anti-MEF2B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ32599, FLJ46391, MGC189732, MGC189763, RSRFR2
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 38.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MEF2B(4207)
Description générale
This gene represents numerous read-through transcripts that span geneID:729991 and 100271849. Many read-through transcripts are predicted to be nonsense-mediated decay (NMD) candidates, and are thought to be non-coding. Some transcripts are predicted to be capable of translation reinitation at a downstream AUG, resulting in expression of at least one isoform of myocyte enhancer factor 2B (MEF2B) from this read-through locus. At least one additional MEF2B variant and isoform can be expressed from a downstream promoter, and is annotated on geneID:100271849. (provided by RefSeq)
Immunogène
MEF2B (NP_005910.1, 1 a.a. ~ 365 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRKKIQISRILDQRNRQVTFTKRKFGLMKKAYELSVLCDCEIALIIFNSANRLFQYASTDMDRVLLKYTEYSEPHESRTNTDILETLKRRGIGLDGPELEPDEGPEEPGEKFRRLAGEGGDPALPRPRLYPAAPAMPSPDVVYGALPPPGCDPSGLGEALPAQSRPSPFRPAAPKAGPPGLVHPLFSPSHLTSKTPPPLYLPTEGRRSDLPGGLAGPRGGLNTSRSLYSGLQNPCSTATPGPPLGSFPFLPGGPPVGAEAWARRVPQPAAPPRRPPQSASSLSASLRPPGAPATFLRPSPIPCSSPGPWQSLCGLGPPCAGCPWPTAGPGRRSPGGTSPERSPGTARARGDPTSLQASSEKTQQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable