MilliporeSigma
Toutes les photos(8)
Principaux documents
SAB1408834
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STK38 antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
NDR, NDR1
100 μG
704,00 $
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
704,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
704,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36.85 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK38(11329)
Immunogène
STK38 (AAH12085, 365 a.a. ~ 465 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EHRIGAPGVEEIKSNSFFEGVDWEHIRERPAAISIEIKSIDDTSNFDEFPESDILKPTVATSNHPETDYKNKDWVFINYTYKRFEGLTARGAIPSYMKAAK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable