SAB1405052
Monoclonal Anti-ANAPC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 7F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
APC2, RP11-350O14.5
639,00 $
About This Item
639,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.88 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANAPC2(29882)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
IEEERPQDRDNMVLIDSDDESDSGMASQADQKEEELLLFWTYIQAMLTNLESLSLDRIYNMLRMFVVTGPALAEIDLQELQGYLQKKVRDQQLVYSAGVYRLPKNCS
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable