SAB1404960
Monoclonal Anti-SNF1LK2 antibody produced in mouse
clone 4C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp434K1115, KIAA0781, LOH11CR1I, QIK, SNF1LK2
639,00 $
About This Item
639,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIK2(23235)
Immunogène
Sequence
AHAFEAFQSTRSGQRRHTLSEVTNQLVVMPGAGKIFSMNDSPSLDSVDSEYDMGSVQRDLNFLEDNPSLKDIMLANQPSPRMTSPFISLRPTNPAMQALSSQKREVHNRS
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable