Principaux documents
SAB1404683
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DCAMKL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 6H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DCAMKL1, DCDC3A, DCLK, KIAA0369
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6H4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.9 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DCLK1(9201)
Description générale
DCAMKL1 is a microtubule-associated protein that phosphorylates itself and myelin basic protein (MBP; MIM 159430). DCAMKL1 has microtubule polymerizing activity that is independent of its protein kinase activity (Lin et al., 2000 [PubMed 11124993]).[supplied by OMIM
Immunogène
DCAMKL1 (NP_004725, 640 a.a. ~ 729 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QVLEHPWVNDDGLPENEHQLSVAGKIKKHFNTGPKPNSTAAGVSVIALDHGFTIKRSGSLDYYQQPGMYWIRPPLLIRRGRFSDEDATRM
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable