Principaux documents
SAB1404676
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSPG6 antibody produced in mouse
clone 1G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BAM, BMH, CDLS3, CSPG6, HCAP, SMC3L1
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMC3(9126)
Description générale
This gene belongs to the SMC3 subfamily of SMC proteins. The encoded protein occurs in certain cell types as either an intracellular, nuclear protein or a secreted protein. The nuclear form, known as structural maintenance of chromosomes 3, is a component of the multimeric cohesin complex that holds together sister chromatids during mitosis, enabling proper chromosome segregation. Post-translational modification of the encoded protein by the addition of chondroitin sulfate chains gives rise to the secreted proteoglycan bamacan, an abundant basement membrane protein. (provided by RefSeq)
Immunogène
CSPG6 (AAH47324, 711 a.a. ~ 810 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IDQLMNQMQQIETQQRKFKASRDSILSEMKMLKEKRQQSEKTFMPKQRSLQSLEASLHAMESTRESLKAELGTDLLSQLSLEDQKRVDALNDEIRQLQQE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable