SAB1403296
Monoclonal Anti-ZDHHC7 antibody produced in mouse
clone 3D8, ascites fluid
Synonyme(s) :
FLJ10792, FLJ20279, ZNF370
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D8, monoclonal
Poids mol.
antigen ~48.99 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZDHHC7(55625)
Immunogène
Sequence
MLTDPGAVPKGNATKEYMESLQLKPGEVIYKCPKCCCIKPERAHHCSICKRCIRKMDHHCPWVNNCVGEKNQRFFVLFTMYIALSSVHALILCGFQFISCVRGQWTECSDFSPPITVILLIFLCLEGLLFFTFTAVMFGTQIHSICNDETEIERLKSEKPTWERRLRWEGMKSVFGGPPSLLWMNPFVGFRFRRLPTRPRKGGPEFSV
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable