Principaux documents
SAB1403119
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAPRE3 antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
EB3, EBF3, EBF3-S, RP3
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.45 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPRE3(22924)
Description générale
The protein encoded by this gene is a member of the RP/EB family of genes. The protein localizes to the cytoplasmic microtubule network and binds APCL, a homolog of the adenomatous polyposis coli tumor suppressor gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
MAPRE3 (NP_036458.2, 125 a.a. ~ 218 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NPLLARQGQDVAPPPNPGDQIFNKSKKLIGTAVPQRTSPTGPKNMQTSGRLSNVAPPCILRKNPPSARNGGHETDAQILELNQQLVDLKLTVDG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable