MABN2415
Anti-phospho-NHE3 (Ser552) Antibody, clone 14D5
clone 14D5, from mouse
Synonyme(s) :
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3, NHE-3
538,00 $
About This Item
538,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14D5, monoclonal
Espèces réactives
rat, opossum, bovine, mouse, human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer552)
Informations sur le gène
rat ... Slc9A3(24784)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-NHE3 (Ser552) in Western Blotting applications (Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58; Kocinsky, H.S., et. al. (2007). Am J Physiol Renal Physiol. 293(1):F212-8).
ELISA Analysis: A representative lot detected phospho-NHE3 (Ser552) in ELISA applications (Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58).
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Sodium/hydrogen exchanger 3 in lysate from COS-7 cells transfected with wild- type NHE-3 (pSer552). It did not detect NHE-3 in lysate from untransfected COS-7 cells or those transfected with mutated NHE-3 (S552A).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash