SAB1402978
Monoclonal Anti-MLL2 antibody produced in mouse
clone 2E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AAD10, ALR, CAGL114, MLL4, TNRC21, Anti-AAD10, Anti-ALL1-related protein, Anti-ALR, Anti-CAGL114, Anti-Histone-lysine N-methyltransferase, Anti-KMS, Anti-KMT2B, Anti-KMT2D, Anti-Kabuki make-up syndrome, Anti-Kabuki mental retardation syndrome, Anti-MLL4, Anti-Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Anti-TNRC21
639,00 $
About This Item
639,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MLL2(8085)
Description générale
Immunogène
Sequence
SKLEGMFPAYLQEAFFGKELLDLSRKALFAVGVGRPSFGLGTPKAKGDGGSERKELPTSQKGDDGPDIADEESRGLEGKADTPGPEDGGVKASPVPSDPE
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable