SAB1401999
Anti-TMEM171 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PRP2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TMEM171(134285)
Immunogène
Sequence
MSPAAAAEPDGDQQDRHVSKLIFCFFVFGAVLLCVGVLLSIFGFQACQYKPLPDCPMVLKVAGPACAVVGLGAVILARSRAQLQLRAGLQRGQQMDPDRAFICGESRQFAQCLIFGFLFLTSGMLISVLGIWVPGCGSNWAQEPLNETDTGDSEPRMCGFLSLQIMGPLIVLVGLCFFVVAHVKKRNTLNAGQDASEREEGQIQIMEPVQVTVGDSVIIFPPPPPPYFPESSASAVAESPGTNSLLPNENPPSYYSIFNYGTPTSEGAASERDCESIYTISGTNSSSEASHTPHLPSELPPRYEEKENAAATFLPLSSEPSSP
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable