SAB1401760
Monoclonal Anti-VAC14 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ArPIKfyve, FLJ10305, FLJ36622, FLJ46582, MGC149815, MGC149816
672,00 $
About This Item
672,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VAC14(55697)
Description générale
Immunogène
Sequence
SHRLQCVPNPELLQTEDSLKAAPKSQKADSPSIDYAELLQHFEKVQNKHLEVRHQRSGRGDHLDRRVVL
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable