Principaux documents
SAB1400611
Sigma-Aldrich
Anti-GIMAP4 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ11110, Anti-HIMAP4, Anti-IAN1, Anti-IMAP4, Anti-MSTP062, Anti-hIAN1
50 μG
673,00 $
673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
673,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GIMAP4(55303)
Description générale
This gene encodes a protein belonging to the GTP-binding superfamily and to the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily of nucleotide-binding proteins. The encoded protein of this gene may be negatively regulated by T-cell acute lymphocytic leukemia 1 (TAL1). In humans, the IAN subfamily genes are located in a cluster at 7q36.1. (provided by RefSeq)
Immunogène
GIMAP4 (NP_060796.1, 1 a.a. ~ 329 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAQYGSMSFNPSTPGASYGPGRQEPRNSQLRIVLVGKTGAGKSATGNSILGRKVFHSGTAAKSITKKCEKRSSSWKETELVVVDTPGIFDTEVPNAETSKEIIRCILLTSPGPHALLLVVPLGRYTEEEHKATEKILKMFGERARSFMILIFTRKDDLGDTNLHDYLREAPEDIQDLMDIFGDRYCALNNKATGAEQEAQRAQLLGLIQRVVRENKEGCYTNRMYQRAEEEIQKQTQAMQELHRVELEREKARIREEYEEKIRKLEDKVEQEKRKKQMEKKLAEQEAHYAVRQQRARTEVESKDGILELIMTALQIASFILLRLFAED
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable