Principaux documents
Z777291
Antibodix® WCX-NP (5 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge and Holder
1 PKG
829,00 $
829,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
829,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
829,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Antibodix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 602NP5-4001C
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4 mm
Matrice
polymeric
Groupe de la matrice active
weak cation exchange phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies