SAB1400335
Monoclonal Anti-LATS1 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-WARTS, Anti-wts
673,00 $
About This Item
673,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LATS1(9113)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
PQPIQTVQPSPFPEGTASNVTVMPPVAEAPNYQGPPPPYPKHLLHQNPSVPPYESISKPSKEDQPSLPKEDESEKSYENVDSGDKEKKQITTSPITVRKN
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable