Principaux documents
DWK209164
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 15 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 56 mm, 20-410
Synonyme(s) :
209164
72 EACH
166,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
72 EACH
166,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
Conditionnement
pkg of 72 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209164
Diam. du flacon × H
25 mm × 56 mm
Capacité
15 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.