SAB1305601
ANTI-PHOSPHO-PDHE1A(S232) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PDHA1, PDHE1-A type I, PHE1A, Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
43296 Da
Espèces réactives
human
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer232)
Informations sur le gène
human ... PDHA1(5160)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable