09962
Diastase from Aspergillus oryzae
powder, white, amylase ≥3500 U/g
121,00 $
About This Item
121,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
amylase activity
≥3500 U/g
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves