SAB1305567
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, 8H10D10
Synonyme(s) :
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse, clone 8H10D10, crude ascites, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
crude ascites
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8H10D10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
41737 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:5000-1:20000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTB(60)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable